Documenti fondamentali
SCP0246
Sigma-Aldrich
E. coli Leader Peptidase substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C64H95N15O18
Peso molecolare:
1362.53
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
E. coli Leader Peptidase substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥65%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
NO2-Tyr-Phe-Ser-Ala-Ser-Ala-Leu-Ala-Lys-Ile-Abz-Lys
Applicazioni
NO2-YFSASALAKI-Abz-K is an internally quenched (fluorescence of the anthraniloyl group (Abz) is quenched by the 3-nitrotyrosine) fluorescent substrate used to detect Escherichia coli leader peptidase activity.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)