AV32388
Anti-SIRT3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
44 kDa
Reattività contro le specie
horse, human, dog, rat, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIRT3(23410)
Descrizione generale
Rabbit Anti-SIRT3 (AB2) antibody recognizes zebrafish, rabbit, human, rat, canine, and mouse SIRT3.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Esclusione di responsabilità
WGK 3