SAB5702493
Anti-DDR2 Antibody, clone 1M8U7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1M8U7, monoclonal
Stato
liquid
PM
110 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.20 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
WESILLGKFTTASDVWAFGVTLWETFTFCQEQPYSQLSDEQVIENTGEFFRDQGRQTYLPQPAICPDSVYKLMLSCWRRDTKNRPSFQEIHLLLLQQGDE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDR2(4921)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)