ABS2215
Anti-Uromodulin/THP
Sinonimo/i:
Tamm-Horsfall urinary glycoprotein;THP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
calculated mol wt 69.76 kDa
observed mol wt ~105 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UMOD(7369)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Uromodulin/THP in Human kidney tissue lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Uromodulin/THP in human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2