SAB1305077
MONOCLONAL ANTI-DDR2 antibody produced in mouse
clone 484CT5.5.4, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DDR2, Discoidin domain-containing receptor 2, NTRKR3, TKT, TYRO10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
crude ascites
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
484CT5.5.4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
96736 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:100-~1:1600
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDR2(4921)