SAB5701528
Anti-UBE2I antibody produced in rabbit
Scegli un formato
€ 298,00
Scegli un formato
About This Item
€ 298,00
Prodotti consigliati
1 of 4
Questo articolo | HPA051765 | HPA065898 | SAB2106136 |
---|---|---|---|
clone monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity bovine, guinea pig, mouse, rat, horse, human, dog, rabbit |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)