Documenti fondamentali
ERMBC716
Maize (very low level ZON)
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Zearalenone in Maize (very low level)
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBC716
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)