DC05L
Goat Anti-Mouse IgG Alkaline Phosphatase Conjugate
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:5000-1:100,000, colorimetric; 1:10,000-1:200,000, chemiluminescence)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3