Key Documents
SAB5700238
Sigma-Aldrich
Anti-TAGLN2 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HA1756, TAGLN2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
22
24
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
2.64 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAGLN2(8407)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is similar to the protein transgelin, which is one of the earliest markers of differentiated smooth muscle. The specific function of this protein has not yet been determined, although it is thought to be a tumor suppressor. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-199 of human TAGLN2 (NP_003555.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1