Documenti fondamentali
07-2274
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-FSP1/S100A4
from rabbit
Sinonimo/i:
S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, fibroblast-specific protein-1, leukemia multidrug resistance associated protein, S100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog), malig
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
Descrizione generale
La proteina 1 specifica dei fibroblasti (FSP1)/S100A4 è una proteina citoplasmatica legante il calcio appartenente alla superfamiglia S100, della quale sono stati finora identificati almeno 21 membri. I ricercatori ritengono che FSP1/S1004A sia espressa a livelli elevati dai fibroblasti (Iwano et al., 2001; Strutz et al., 1995), dalle cellule epiteliali ed endoteliali che vanno incontro a transizione epitelio-mesenchimale (EMT) (Iwano et al., 2002; Zeisberg and Neilson, 2009) e dalle cellule epiteliali tumorali che completano la trasformazione in un fenotipo metastatico (Xue et al., 2003).
Immunogeno
Epitopo: non noto
Proteina ricombinante marcata con tag istidina e corrispondente a FSP1/S100-A4 di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
La rivelazione della proteina FSP1/S100A4 tramite questo anticorpo anti-FSP1/S100A4 è convalidata per l′uso nelle analisi di WB & IHC.
Sottocategoria di ricerca
GPCR, cAMP/cGMP & trasduzione del segnale del calcio
Western blotting: un lotto precedente alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare S100-A4 in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule NIH/3T3.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare FSP1/S100-A4 in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3.
Descrizione del bersaglio
~12 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in PBS con azoturo di sodio 0,05%.
Formato: purificato
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule NIH/3T3
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Thomas Bärnthaler et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 145(3), 818-833 (2019-12-10)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease with high 5-year mortality and few therapeutic options. Prostaglandin (PG) E2 exhibits antifibrotic properties and is reduced in bronchoalveolar lavage from patients with IPF. 15-Prostaglandin dehydrogenase (15-PGDH) is the key enzyme in PGE2
Xinyi Wang et al.
JCI insight, 5(12) (2020-05-13)
Renal fibrosis features exaggerated inflammation, extracellular matrix (ECM) deposition, and peritubular capillary loss. We previously showed that IL-10 stimulates high-molecular weight hyaluronan (HMW-HA) expression by fibroblasts, and we hypothesize that HMW-HA attenuates renal fibrosis by reducing inflammation and ECM remodeling.
Elizabeth F Redente et al.
JCI insight, 6(1) (2020-12-09)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive, irreversible fibrotic disease of the distal lung alveoli that culminates in respiratory failure and reduced lifespan. Unlike normal lung repair in response to injury, IPF is associated with the accumulation and persistence of
Meiling Melzer et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (157) (2020-04-01)
Cardiac fibrosis in response to injury is a physiological response to wound healing. Efforts have been made to study and target fibroblast subtypes that mitigate fibrosis. However, fibroblast research has been hindered due to the lack of universally acceptable fibroblast
Jiyoung Lee et al.
Scientific reports, 11(1), 14950-14950 (2021-07-24)
The inflammatory chemokines, monocyte chemoattractant protein (MCP)-1 and IL-8, are produced by normal trabecular meshwork cells (TM) and elevated in the aqueous humor of primary open angle glaucoma (POAG) and hypertensive anterior uveitis associated with viral infection. However, their role