Documenti fondamentali
ABF32
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteina 1 specifica dei fibroblasti (S100A4)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein S100-A4, Calvasculin, Metastasin, Placental calcium-binding protein, Protein Mts1, S100 calcium-binding protein A4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, horse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A4(6275)
Descrizione generale
La proteina 1 specifica dei fibroblasti, o S100A4, appartiene alla famiglia di proteine S100 dipendenti dal Ca2+ e caratterizzate dalla presenza di 2 motivi di legame al calcio EF-hand. Le proteine S100 sono fattori metastatici che potrebbero intervenire nei processi di motilità, invasione e polimerizzazione della tubulina. L′aumentata espressione di S100A4 è stata associata a diversi tipi di cancro.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina S100A4 a livello del C-terminale.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente alla porzione C-terminale della proteina S100A4 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Infiammazione & immunologia
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rilevato S100A4 in cellule staminali neurali di topo.
L′uso dell′anticorpo anti-proteina 1 specifica dei fibroblasti (S100A4) è convalidato nei saggi WB e IC per rivelare la proteina 1 specifica dei fibroblasti (S100A4).
Sottocategoria di ricerca
Canali ionici & di trasporto
Infiammazione & meccanismi autoimmuni
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina S100A4 in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 12 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Haiyang Tang et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 314(2), L256-L275 (2017-10-28)
Pulmonary vascular remodeling characterized by concentric wall thickening and intraluminal obliteration is a major contributor to the elevated pulmonary vascular resistance in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH). Here we report that increased hypoxia-inducible factor 2α (HIF-2α) in lung
Carmelina Daniela Anfuso et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-08-07)
Vascular pericytes are an important cellular component in the tumor microenvironment, however, their role in supporting cancer invasion is poorly understood. We hypothesized that PDGF-BB could be involved in the transition of human retinal pericytes (HRPC) in cancer-activated fibroblasts (CAF)
Liwei Jiang et al.
Cell, 183(5), 1219-1233 (2020-11-27)
Cancer therapies kill tumors either directly or indirectly by evoking immune responses and have been combined with varying levels of success. Here, we describe a paradigm to control cancer growth that is based on both direct tumor killing and the
Roni A Hazim et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 217-217 (2017-10-04)
Dysfunction of the retinal pigment epithelium (RPE) is implicated in numerous forms of retinal degeneration. The readily accessible environment of the eye makes it particularly suitable for the transplantation of RPE cells, which can now be derived from autologous induced
Li Li et al.
Cell stem cell, 23(2), 239-251 (2018-08-04)
Alexander disease (AxD) is a leukodystrophy that primarily affects astrocytes and is caused by mutations in the astrocytic filament gene GFAP. While astrocytes are thought to have important roles in controlling myelination, AxD animal models do not recapitulate critical myelination