Documenti fondamentali
05-485
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-STAT3 (Tyr705), clone 9E12
clone 9E12, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E12, monoclonal
Reattività contro le specie
canine, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr705)
Informazioni sul gene
human ... STAT3(6774)
Descrizione generale
Le prime proteine STAT (signal transducers and activators of transcription) a essere scoperte sono state STAT1 e STAT2, coinvolte nella trasduzione del segnale dell'interferone-alfa (IFN-alfa) e dell'IFN-gamma. Da allora, sono state identificate diverse altre proteine ​​STAT (STAT3, 4, 5a, 5b e 6). Le proteine STAT vanno incontro a fosforilazione della tirosina in risposta al segnale del fattore di crescita o citochinico. Questa fosforilazione determina la dimerizzazione e la traslocazione delle proteine ​​STAT nel nucleo. In alcuni casi questo processo è mediato dalle chinasi JAK (Janus chinasi 1, 2 e 3). Per ottenere il massimo livello di attivazione di queste proteine, nel caso di STAT1 alfa, 3, 4 e 5 può essere necessaria la fosforilazione di residui di tirosina e serina specifici. Le funzioni specifiche dei vari membri della famiglia STAT sono state comprese solo in parte. È stato dimostrato che STAT3 viene attivata dall'IFN-alfa ma non dall'IFN-beta. I fattori di trascrizione associati a STAT3 sono c-Jun e la proteina CREB (cyclic AMP-responsive enhancer binding ). La delezione del gene STAT3 in topi knock-out è risultato letale nelle prime fasi dello sviluppo embrionale.
Specificità
Questo anticorpo riconosce STAT3, Mr 92 kDa, fosforilata sulla tirosina 705. Clone 9E12.
Immunogeno
Fosfopeptide coniugato con KLH contenente la sequenza AP[pY]LK di STAT3
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione: un laboratorio indipendente ha riferito che una concentrazione 1-10 µg/mL di un lotto precedente di questo anticorpo ha immunoprecipitato fosfo-STAT3 (Tyr705) da un lisato di 106 cellule A431 umane trattate con vanadato.
ELISA: per il saggio ELISA, un laboratorio indipendente raccomanda l′impiego di una concentrazione 0,05 µg/mL di questo anticorpo. L′indagine è stata condotta su un lotto precedente.
Si raccomanda l′impiego dell′anticorpo monoclonale di topo anti-fosfo-STAT3 (Tyr705), clone 9E12, convalidato in ELISA, IP e WB per individuare la fosfo-STAT3 (Tyr705) detta anche fattore di risposta di fase acuta o DNA-binding protein APRF. Questo anti-Stat3 è stato convalidato con campioni di uomo, topo e cane.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su lisati di cellule SK-N-MC umane stimolate con CNTF.
Saggio di Western blotting:
una concentrazione 0,1-1 µg/mL di un lotto rappresentativo ha rivelato fosfo-STAT3 (Tyr705) in lisati di cellule SK-N-MC umane stimolate con CNTF.
Descrizione del bersaglio
92 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1059
Stato fisico
Cromatografia di adsorbimento tiofilico e a esclusione dimensionale
Formato: purificato
IgG1ќ di topo purificate liofilizzate da 1 mL di PBS 2x/ azoturo di sodio 0,09 % / PEG e saccarosio. Ricostituire con 100 µL H2O (15 min, T amb.) per ottenere una concentrazione finale di 1 mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 °C.
Indicazioni per l'uso:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la provetta e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Cellule SK-N-MC
Macrofagi 4/4 di topo deprivati di siero per 16 ore, quindi stimolati con forbolo 12-miristato 13-acetato (PMA) per 10 minuti
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Synergistic signaling by corticotropin-releasing hormone and leukemia inhibitory factor bridged by phosphorylated 3',5'-cyclic adenosine monophosphate response element binding protein at the Nur response element (NurRE)-signal transducers and activators of transcription (STAT) element of the proopiomelanocortin promoter.
Mynard, V; Latchoumanin, O; Guignat, L; Devin-Leclerc, J; Bertagna, X; Barre, B; Fagart et al.
Molecular Endocrinology null
Malcolm A Meyn et al.
Science signaling, 2(92), ra64-ra64 (2009-10-15)
Multiple Src family kinases (SFKs) are present in murine embryonic stem (mES) cells. Whereas complete inhibition of SFK activity blocks mES cell differentiation, sole inhibition of the SFK member c-Yes induces differentiation. Thus, individual SFKs may have opposing roles in
Vanessa Mynard et al.
Endocrinology, 143(10), 3916-3924 (2002-09-20)
To better understand how leukemia inhibitory factor (LIF) activates proopiomelanocortin (POMC) gene transcription in pituitary corticotrophs, time-course studies of the induction of POMC promoter activity and specific tyrosine phosphorylation of signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) and STAT3
Z Zhong et al.
Science (New York, N.Y.), 264(5155), 95-98 (1994-04-01)
The STAT family of proteins carries out a dual function: signal transduction and activation of transcription. A new family member, Stat3, becomes activated through phosphorylation on tyrosine as a DNA binding protein in response to epidermal growth factor (EGF) and
Y Senis et al.
Molecular and cellular biology, 19(11), 7436-7446 (1999-10-19)
The fps/fes proto-oncogene encodes a cytoplasmic protein-tyrosine kinase that is functionally implicated in the survival and terminal differentiation of myeloid progenitors and in signaling from several members of the cytokine receptor superfamily. To gain further insight into the physiological function