SAB5600164
Anti-Mouse IgG2b-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM108, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
RM108, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2