Documenti fondamentali
05-717
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore dell′adenosina A2a, clone 7F6-G5-A2
clone 7F6-G5-A2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor subtype A2a
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F6-G5-A2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADORA2A(135)
Categorie correlate
Descrizione generale
I recettori dell'adenosina, una classe di recettori purinergici accoppiati a proteine G con l'adenosina come ligando endogeno, mediano diversi processi fisiologici che variano al variare del sottotipo recettoriale, tra i quali la frequenza cardiaca, il tono della muscolatura liscia, l'aggregazione piastrinica, l'infiammazione, l′accrescimento e la morte cellulare e la neurotrasmissione. L'attività di questo recettore è mediata da proteine G che attivano l'adenilato ciclasi. Sono abbondanti nei gangli basali, nei vasi e nelle piastrine e rappresentano il principale bersaglio della caffeina. I recettori dell'adenosina A2A-R contribuiscono alla sopravvivenza dei motoneuroni transattivando il recettore tirosin-chinasico TrkB; ciò suggerisce che questo meccanismo potrebbe essere alla base di una nuova strategia da utilizzare nelle malattie neurodegenerative.
Specificità
Questo anticorpo riconosce il recettore dell′adenosina A2A, Mr 43 kDa.
È stata riferita reattività crociata con il porcellino d′India
Immunogeno
Intera sequenza del recettore A2A ricombinante umano con tag 6His L′epitopo è mappato su SQPLPGER nella terza ansa intracellulare. Clone 7F6-G5-A2.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: una concentrazione di 1 μg/mL di un lotto precedente ha rilevato il recettore dell′adenosina A2A in sezioni di corpo striato di cervello di ratto fissate in paraformaldeide. Non rilevato in topi knockout per il recettore dell′adenosina A2A.
Analisi al FACS: è stato riferito da un laboratorio indipendente che un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha rivelato il recettore dell′adenosina A2A in cellule HEK293 trasfettate (Koshiba, M., 1999).
L′anti-recettore dell′adenosina A2a, clone 7F6-G5-A2 è un anticorpo monoclonale, clone 7F6-G5-A2, indicato per scopi di FC, IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurofilamenti e metabolismo neuronale
Marcatori neuronali e gliali
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata abitualmente mediante immunoistochimica.
Saggio di western blotting:
Una diluizione 1:1.000–1:5.000 di un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha rilevato il recettore dell′adenosina A2A in cellule HEK293 che esprimono recettori chimera A1/A2A di cane (Rosin, D.L., 1998).
Descrizione del bersaglio
~43 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2ak monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
M Koshiba et al.
Molecular pharmacology, 55(3), 614-624 (1999-03-03)
Signaling through A2A adenosine receptors (A2AR) regulates T lymphocyte expansion and modulates T cell receptor (TCR)-mediated effector functions in vitro. To understand the role of A2ARs in the regulation of immune response, we investigated the expression levels of this receptor
Deficits in endogenous adenosine formation by ecto-5'-nucleotidase/CD73 impair neuromuscular transmission and immune competence in experimental autoimmune myasthenia gravis.
Oliveira, L; Correia, A; Cristina Costa, A; Guerra-Gomes, S; Ferreirinha et al.
Mediators of Inflammation null
Overexpression of Adenosine A2A Receptors in Rats: Effects on Depression, Locomotion, and Anxiety.
Coelho, JE; Alves, P; Canas, PM; Valadas, JS; Shmidt, T; Batalha, VL; Ferreira et al.
Frontiers in Psychiatry null
Ultrastructural localization of adenosine A2A receptors suggests multiple cellular sites for modulation of GABAergic neurons in rat striatum.
Hettinger, B D, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 431, 331-346 (2001)
Adenosine A2A receptor in the monkey basal ganglia: Ultrastructural localization and colocalization with the metabotropic glutamate receptor 5 in the striatum.
James W Bogenpohl,Stefanie L Ritter,Randy A Hall,Yoland Smith
The Journal of Comparative Neurology null