MAB1096
Anti-Tumor Necrosis Factor-α Antibody, clone 195
clone 195, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
TNF-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
195, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
pig, monkey, canine, mouse, rat, baboon
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
Not mouse, rat, canine, porcine, baboon or rhesus-monkey.
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry
Neutralization: 50 ng of TNF-alpha antibody is required for the neutralization of 1 U TNF-alpha. The TNF-alpha-preparation which is used has a specific activity of 2 x 10(7) U/mg protein [cell lytic assay with L929 cells (mouse transformed fibroblasts) and/or WEHJ 164 cells (mouse fibrosarcoma cells)/actinomycin D].
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2