AB2148P
Anti-Tumor Necrosis Factor-α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
TNF-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot: A concentration of 0.1-0.2 μg/mL of AB2148P is required to detect 1.5-3.0 ng/lane of mTNF-alpha, under either reducing or non-reducing conditions.
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition [ND50] of the biological activity of mTNF-a (0.50 ng/ml), a concentration of 0.010-0.015 μg/ml of AB2148P is required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3