SAB56000302
Anti-CD13 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM403, affinity purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Aminopeptidase N, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM403, monoclonal
recombinant monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100- 1:200
western blot: 1:1000-1:2000
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANPEP(290)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)