SAB2702291
Monoclonal Anti-mCherry antibody produced in mouse
clone GT857, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti Mcherry Antibody, Anti mCherry Antibody - Monoclonal Anti-mCherry antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT857, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:3,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2702291-100UL | 4061837259609 |