Documenti fondamentali
646091
Sigma-Aldrich
Elaidoyl-L-carnitine hydrochloride
98% (CP)
Sinonimo/i:
trans-9-Octadecenoyl-L-carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H48ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.11
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C[C@@H](CC(O)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/p+1/b13-12+/t23-/m1/s1
IPOLTUVFXFHAHI-MDRMPYQZSA-O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)