SAB5500176
Anti-SOX2 Antibody
rabbit monoclonal, SP76
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-SOX-2 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP76, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP76, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
frog, bovine, dog, chicken
tecniche
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX2(6657)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2