07-1406
Anti-GLUT-5 Antibody, a.a. 490-502
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Fructose transporter, Glucose transporter type 5, small intestine, glucose transporter-like protein 5, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter),
member 5, solute carrier family 2 (facilitated glucose/fructose
transporte
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Slc2A5(56485)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected GLUT-5 in 10 µg of mouse kidney lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse kidney lysate.
Esclusione di responsabilità
WGK 1