SAB5300527
Monoclonal Anti-CALR antibody produced in mouse
clone 1G6A7, ascites fluid
Sinonimo/i:
CRT, FLJ26680, RO, SSA, cC1qR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G6A7, monoclonal
PM
48 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Calreticulin(811)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against Calreticulin
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5300527-100UL | 4061837601965 |