SAB5300469
Monoclonal Anti-FGFR1 antibody produced in mouse
clone 3D4F7, ascites fluid
Sinonimo/i:
CEK, FLG, FLT2, KAL2, OGD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D4F7, monoclonal
PM
92 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGFR1(2260)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against FGFR1
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)