Documenti fondamentali
SAB5200278
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vglut2 - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S29-29, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-DNPI,, Anti-Differentiation associated BNPI, Anti-SLC17A6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S29-29, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Specificità
Detects ~60kDa.
Immunogeno
Fusion protein amino acids 501-582 (cytoplasmic C-terminus) of rat VGlut2
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5200278-100UG4061832155630