Key Documents
SAB4701014
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-p53 (PhosphoSer392) antibody produced in mouse
clone FP3.2 [FPS392]
Sinonimo/i:
BCC7, LFS1, TP53, TRP53
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FP3.2 [FPS392], monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NP_000537.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer392)
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
The antibody FP3.2 [FPS392] reacts with human p53 tumour suppressor protein phosphorylated at CKII site (Ser 392).
Immunogeno
KLH-conjugated phosphopeptide RHKKLMFKTEGPDS[P]D, corresponding to amino acids 378-393 of human p53.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.