Documenti fondamentali
SAB4700911
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD243 antibody produced in mouse
clone UIC2
Sinonimo/i:
ABC20, CLCS, MDR1, P-Glycoprotein, PGY1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UIC2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000927
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody UIC2 recognizes an extracellular epitope on CD243 (MDR-1), an approximately 170 kDa ABC transporter expressed on hematopoietic stem cells, B, T, and NK cells, or on many multidrug resistant cancer cells. This antibody preferentially recognizes CD243 in the process of transporting substrate.
Immunogeno
NIH 3T3 cells transfected with human CD243 (MDR-1) cDNA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)