Documenti fondamentali
05-718
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PML, clone 36.1-104
clone 36.1-104, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-MYL, Anti-PP8675, Anti-RNF71, Anti-TRIM19
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
36.1-104, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Descrizione generale
Il prodotto del gene della leucemia promielocitica (PML) è una proteina nucleare dotata della proprietà di soppressione della crescita e inizialmente identificata all′interno della proteina di fusione PML-recettore retinoico alfa (RAR alfa) tipicamente associata alla leucemia promielocitica acuta. PML si localizza all'interno di strutture nucleari distinte, chiamate corpi nucleari, che vengono compromessi dall'espressione di PML-RAR alfa.
Specificità
Riconosce la PML.
Immunogeno
Proteina di fusione con una sequenza di sei residui di istidina (His) corrispondente alla PML (proteina della leucemia promielocitica) umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-PML, clone 36.1-104 (anticorpo monoclonale di topo) permette di rivelare la proteina della leucemia promielocitica (PML) e la sua applicabilità è stata dimostrata nei saggi di ICC & WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su fibroblasti embrionali di topo (MEF1) lisati in tampone per RIPA
Descrizione del bersaglio
90-106 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata con Proteina G in Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M e azoturo di sodio 0,05% come conservante.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule MEF1
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
SUMOylation of Tr2 orphan receptor involves Pml and fine-tunes Oct4 expression in stem cells.
Sung Wook Park, Xinli Hu, Pawan Gupta, Ya-Ping Lin, Sung Gil Ha, Li-Na Wei
Nature Structural and Molecular Biology null
Abrar Ahmed et al.
Scientific reports, 7, 44539-44539 (2017-03-21)
Promyelocytic Leukemia (PML) is a nuclear protein that forms sub-nuclear structures termed nuclear bodies associated with transcriptionally active genomic regions. PML is a tumour suppressor and regulator of cell differentiation. We demonstrate that PML promotes TNFα-induced transcriptional responses by promoting
Jacques Dutrieux et al.
PLoS pathogens, 11(11), e1005280-e1005280 (2015-11-14)
PML (Promyelocytic Leukemia protein), also known as TRIM19, belongs to the family of tripartite motif (TRIM) proteins. PML is mainly expressed in the nucleus, where it forms dynamic structures known as PML nuclear bodies that recruit many other proteins, such
Peter Brand et al.
PMC biophysics, 3(1), 3-3 (2010-03-09)
The mammalian cell nucleus contains a variety of organelles or nuclear bodies which contribute to key nuclear functions. Promyelocytic leukemia nuclear bodies (PML NBs) are involved in the regulation of apoptosis, antiviral responses, the DNA damage response and chromatin structure
SUMO-1-dependent allosteric regulation of thymine DNA glycosylase alters subnuclear localization and CBP/p300 recruitment.
Mohan, RD; Rao, A; Gagliardi, J; Tini, M
Molecular and cellular biology null