SAB4700594
Monoclonal Anti-CD90.2, azide free antibody produced in mouse
clone 1aG4/C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Thy-1.2, Anti-Thy1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1aG4/C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Thy1(21838)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)