MABF728
Anti-CD90.2 Antibody (mouse), PE-Cy7, clone 30-H12
clone 30-H12, 0.2 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
30-H12, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD90.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.