SAB4700040
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone OKT3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Mouse Anti-T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, Mouse Monoclonal Anti-T3E
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OKT3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3(916)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol