SAB5500058
Anti-CD3 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP7, tissue culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-CD3epsilon, Anti-IMD18, Anti-T3E, Anti-TCRE
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP7, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
pig, rat, dog, bovine, rabbit, chicken
tecniche
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:150
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3E(916)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)