SAB4700050
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone APA1/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD3 (activation epitope)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
APA1/1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3(916)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol