Documenti fondamentali
SAB4503337
Sigma-Aldrich
Anti-CASP9 (Cleaved-Asp330), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
APAF-3, Apoptotic protease Mch-6, Apoptotic protease activating factor 3, CASP-9, Caspase-9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 17 kDa
antigen 37 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Asp330)
Informazioni sul gene
human ... CASP9(842)
Descrizione generale
Anti-CSPN9 (Cleaved-Asp330) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated CSPN9 (Cleaved-Asp330) protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Caspase 9.
Immunogen Range: 281-330
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)