SAB4503321
Anti-CASP8 (Cleaved-Asp384), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Apoptotic cysteine protease, Apoptotic protease Mch-5, CAP4, Caspase-8 precursor, FADD-homologous ICE/CED-3- like protease
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 47 kDa
antigen 55 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Asp384)
Informazioni sul gene
human ... CASP8(841)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 335-384
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)