SAB4501410
Anti-EIF4E3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Eukaryotic translation initiation factor 4E type 3, eIF-4E type 3, eIF-4E3, eIF4E type 3, eIF4E-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 24 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IF4E3(317649)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 141-190