AV38287
Anti-NR2C1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group C, member 1, Anti-TR2, Anti-TR2-11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
67 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, rat, horse, bovine, human, mouse, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR2C1(7181)
Categorie correlate
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier Q15625 has been merged into P13056. Full details can be found on the UniProt database.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2