SAB4500979
Anti-MED13L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Mediator complex subunit 13-like, Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 13-like, Thyroid hormone receptor-associated protein 2, Thyroid hormone receptor-associated protein complex 240 kDa component-like
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 242 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MED13L(23389)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 449-498