SAB4300702
Anti-TrkB (Ab-705) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BDNF/NT-3 growth factors receptor precursor, Anti-GP145-TrkB, Anti-GP145-TrkB/GP95-TrkB, Anti-NTRK2, Anti-Trk-B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~145 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-D-Y -Y-R)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TrkB(4915)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)