Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
ABN1381
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-TrkB (Tyr816)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
BDNF/NT-3 growth factors receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, TrkB tyrosine kinase, Trk-B, phospho-TrkB(Tyr816)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
gorilla (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr816 )
Informazioni sul gene
human ... NTRK2(4915)
rat ... Ntrk2(25054)
Descrizione generale
Il recettore dei fattori di crescita BDNF/NT-3 (EC 2.7.10.1; UniProt Q63604; noto anche come GP145-TrkB/GP95-TrkB, Trk-B, tirosin chinasi TrkB, recettore tirosin chinasico neurotrofico di tipo 2, recettore neurale proteina-tirosin chinasi) nel ratto è codificato dal gene Ntrk2 (conosciuto anche come RATTRKB1, Trkb, TRKB1) (ID del gene 25054). Le neurotrofine mediano un'ampia gamma di funzioni neuronali, tra cui sopravvivenza, differenziazione, crescita e morte, attraverso due classi di recettori transmembrana, il recettore tirosin chinasico Trk e il recettore della neurotrofina p75. A differenza del recettore p75 che è in grado di legare fattore di crescita nervoso (NGF), fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), neurotrofina-3 (NT-3) e NT-4, il recettore TrkA è selettivo per l'NGF, il TrkB è selettivo per il BDNF e l'NT-4, mentre il TrkC è selettivo per l'NT-3. I recettori TrkA e TrkB possono essere attivati anche da alcuni ligandi dei recettori accoppiati a proteine G (GPCRs), compresi il nucleoside adenosina o gli agonisti adenosinici, come il CGS 21680 e il polipeptide che attiva l'adenilato ciclasi ipofisaria (PACAP). Oltre alla transattivazione tramite GPCRs, è descritta in letteratura anche l'attivazione dei recettori TrkA/B/C grazie al cross-talk tra le via di segnalazione dei recettori Trk e dei glucocorticoidi GC (GR).
Specificità
Questo anticorpo policlonale rivela selettivamente la fosforilazione indotta dal BDNF sulla pTyr816 della TrkB glicosilata (145 kDa) e non glicosilata (110 kDa) in neuroni embrionali (E18) primari dell'ippocampo di ratto, ma non la fosforilazione indotta dal NGF sulla pTyr490 o pTyr794 della TrkA in neuroni embrionali primari del setto (PMID 18347336).
Immunogeno
Epitopo: prossimo al C-terminale
Peptide lineare corrispondente alla sequenza vicino alla porzione C-terminale della proteina TrkB di ratto con fosforilazione della Tyr816.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la fosforilazione della Tyr816 della proteina TrkB indotta da BDNF e adenosina in neuroni di ippocampo in coltura (per gentile concessione del Dr. Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University).
Saggio di immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha immunoprecipitato la TrkB fosforilata alla Tyr816 di cellule HEK293 stimolate con BDNF esprimenti la TrkB transfettata (per gentile concessione del Dr. Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la fosforilazione della proteina TrkB sulla Tyr816 indotta da desametasone (Dex) e da BDNF in fette corticali di cuccioli di ratto P9–P10 e nello striato dorsale di ratti P18-P20 sottoposti a iniezione intraperitoneale di Dex (Jeanneteau, F., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(12):4862-4867).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la fosforilazione della proteina TrkB in Tyr816 in preparazioni di sinaptosomi di cervello di topo (Parkhurst, C.N., et al. (2013). Cell. 155(7):1596-1609).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la fosforilazione della proteina TrkB sulla Tyr816 indotta da BDNF in colture di neuroni di ippocampo di topo e in cellule HEK293 che esprimevano la TrkB murina (Bath, K.G., et al. (2008). J Neurosci. 28(10):2383-2393).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare un incremento nella fosforilazione della Tyr816 della proteina TrkB in sezioni di tessuto del giro dentato di cuccioli di ratto P18 dopo somministrazione di metirapone e/o desametasone (Jeanneteau, F., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(12):4862-4867).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la fosforilazione della Tyr816 della proteina TrkB in sezioni coronali del flusso migratorio rostrale (RMS) di topi adulti (Bath, K.G., et al. (2008). J Neurosci. 28(10):2383-2393).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la fosforilazione sulla Tyr816 della proteina TrkB indotta da corticosterone in una coltura di neuroni di ippocampo di ratto a digiuno per 5 ore (Jeanneteau, F., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(12):4862-4867).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la fosforilazione sulla Tyr816 della proteina TrkB indotta da BDNF in colture di neuroni dei gangli della radice dorsale DRG di embrioni di ratto E16.5 (Arevalo, J.C., et al. (2006). Neuron. 50(4):549-559).
Rivela la fosfo-TrkB (Tyr816) con questo anticorpo anti-fosfo-TrkB (Tyr816) convalidato per Western blotting, immunocitochimica, immunoprecipitazione e immunoistochimica.
Sottocategoria di ricerca
Signaling dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HEK293 murine transfettate con TrkB e trattate con BDNF.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:500 ha permesso di rivelare la fosfo-TrkB (Tyr816) in 10 µg di lisato di cellule murine HEK293 transfettate con TrkB e trattate con BDNF.
Descrizione del bersaglio
Circa 140 kDa, osservato
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Microglia promote learning-dependent synapse formation through brain-derived neurotrophic factor.
Parkhurst, CN; Yang, G; Ninan, I; Savas, JN; Yates, JR; Lafaille, JJ; Hempstead et al.
Cell null
Activation of Trk neurotrophin receptors by glucocorticoids provides a neuroprotective effect.
Jeanneteau, F; Garabedian, MJ; Chao, MV
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Cell survival through Trk neurotrophin receptors is differentially regulated by ubiquitination.
Arevalo, JC; Waite, J; Rajagopal, R; Beyna, M; Chen, ZY; Lee, FS; Chao, MV
Neuron null
Variant brain-derived neurotrophic factor (Val66Met) alters adult olfactory bulb neurogenesis and spontaneous olfactory discrimination.
Bath, KG; Mandairon, N; Jing, D; Rajagopal, R; Kapoor, R; Chen, ZY; Khan, T; Proenca et al.
The Journal of Neuroscience null
Weixing Zhao et al.
Journal of neuroinflammation, 16(1), 230-230 (2019-11-22)
It is widely accepted that mitochondria have a direct impact on neuronal function and survival. Oxidative stress caused by mitochondrial abnormalities play an important role in the pathophysiology of lipopolysaccharide (LPS)-induced memory impairment. Elamipretide (SS-31) is a novel mitochondrion-targeted antioxidant.