SAB4200693
Anti-CNPase antibody, Mouse monoclonal
clone 11-5B, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
2′,3′-cyclic-nucleotide 3′-phosphodiesterase, CNP, CNPase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11-5B, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 46 kDa (CNP1)
48 kDa (CNP2)
Reattività contro le specie
pig (pig origin but not guinea pig), sheep, rat, bovine, rabbit, canine, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole rat brain extract
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNP(1267)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)