SAB4200736
Anti-S100-A10 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ANX2LG, Anti-CAL1L, Anti-CLP11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 1:500-1:1000 using human epidermoid carcinoma A431 cell line extract
immunohistochemistry: 1:500-1:1000 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Pancrease carcinoma sections
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A10(6281)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol