SAB4200661
Monoclonal Anti-Dynamin 2 (DNM2) antibody produced in mouse
clone DYN2-11, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
CMT2M, CMTDI1, CMTDIB, DI-CMTB, DYN2, DYNII, LCCS5, dynamin 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DYN2-11
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~98 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, monkey, canine, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using using whole extract of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using whole extract of HeLa cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNM2(1785)
mouse ... Dnm2(13430)
rat ... Dnm2(25751)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)