SAB4600031
Anti-Chicken IgY (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 488A antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Chicken IgY Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Coniugato
CF™ 488A conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
chicken
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 515 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
CF™ 488A is a green fluorescent dye with excitation argon laser line at 488nm. CF™ 488A is minimally charged, thus, it reduces non-specific binding of antibody conjugates. CF™ 488A is a highly water-soluble and pH-insensitive dye with molecular weight of ~710. This dye has absorption/emission maxima at 490/515nm and it is highly photostable.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2