M4155
Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Mouse Fab Antibody, Anti-Mouse Fab Antibody - Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Concentrazione
2.0 mg/mL
tecniche
Ouchterlony double diffusion: suitable
indirect ELISA: 1:15,000
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2