SAB4200658
Monoclonal Anti-EPS8 antibody produced in mouse
clone EPS8-2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
DFNB102, epidermal growth factor receptor pathway substrate 8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EPS8-2
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 10-20 μg/test using using A549 cells.
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of HepG2 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using whole extracts of A549 cells.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPS8(2059)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1