SAB4300899
Anti-MUC16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CA-125, MUC16, Mucin-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, Ovarian carcinoma antigen CA125
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
2360 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:500
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_078966.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MUC16(94025)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)