SAB4500434
Anti-Claudin 3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CPE-R 2, CPE-receptor 2, Claudin-3, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2, Ventral prostate.1 protein homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 23 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN3(1365)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 171-220
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4500434-100UG | 4061835711307 |