BR13966
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 25 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock (removable)
borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
brown glass tube
Caratteristiche
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13966
Campo di misura
accuracy: ±0.03 mL
Volume
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)