SAB4200420
Anti-Lamin A, mature antibody, Mouse monoclonal
clone 4A4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-Lamin A/C, Anti-Prelamin-A/C, Monoclonal Anti-Lamin A, mature antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~72 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol