Documenti fondamentali
MABT858
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-prelamina A, clone PL-1C7
clone PL-1C7, from mouse
Sinonimo/i:
LMNA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
PL-1C7, monoclonal
application:
ELISA
FACS
ICC
WB
Reattività contro le specie:
mouse, human
tecniche:
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
5
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PL-1C7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
Descrizione generale
La prelamina-A/C (UniProt: P02545; conosciuta anche come lamina di 70 kDa, antigene del carcinoma renale NY-REN-32) nell′uomo è codificata dal gene LMNA (conosciuto anche come LMN1; Gene ID: 4000). Componenti della lamina nucleare, le lamine forniscono un'impalcatura per la membrana nucleare e possono anche interagire con la cromatina. Le lamine A e C sono presenti in uguali quantità nelle lamine dei mammiferi. Svolgono una funzione importante nell'assemblaggio nucleare, nell'organizzazione della cromatina, nelle dinamiche della membrana nucleare e dei telomeri. La lamina A è sintetizzata inizialmente sotto forma di prelamina A, la quale subisce diverse modifiche nella regione carbossi-terminale che le consentono di essere incorporata nella membrana nucleare e successivamente trasformata in lamina A matura. La scissione di 15 residui (aa 647-662) da parte della proteina ZMPSTE24/FACE1 dà vita al prodotto proteico finale. A differenza della lamina A nella sua forma matura, la prelamina A si accumula alla periferia del nucleo in foci localizzati e discreti. La prelamina-A/C può accelerare la senescenza delle cellule muscolari lisce. È in grado di interrompere la mitosi e di indurre danni nel DNA delle cellule muscolari lisce vascolari (VSMC), rendendo impossibile completare la mitosi e causando instabilità genomica e senescenza precoce. Le mutazioni nel gene LMNA sono una causa nota di distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, malattia caratterizzata da debolezza e atrofia muscolare senza il coinvolgimento del sistema nervoso. Alcune mutazioni sono state anche collegate a una lipodistrofia di tipo familiare, caratterizzata dalla perdita di tessuto adiposo sottocutaneo nelle parti inferiori del corpo. (Rif.: Casasola, A., et al. (2016). Nucleus 7(1); 84-102).
Specificità
Il clone PL-1C7 permette di rivelare la prelamina A in cellule umane e murine. Riconosce specificamente la prelamina A nel sito di scissione da parte della proteina ZMPSTE24/FACE1 (intatto).
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare corrispondente a 12 amminoacidi della regione C-terminale della prelamina A umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anti-prelamina A, clone PL-1C7, N° Cat. MABT858, è un anticorpo monoclonale di topo che permette la rivelazione della prelamina A ed è stato testato per ELISA, citometria a flusso, immunocitochimica e Western blotting.
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare la prelamina A in cellule U20S trattate con l′inibitore della farnesil transferasi Lonafarnib (3,2 uM per 24 h).
Saggio di citometria a flusso: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la prelamina A in applicazioni di citometria a flusso (Casasola, A., et. al. (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la prelamina A in applicazioni di Western blotting (Casasola, A., et. al. (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare la prelamina A in cellule C2C12 trattate con l′inibitore della farnesil transferasi Lonafarnib (per gentile concessione del Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington USA).
Saggio ELISA: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la prelamina A in applicazioni di ELISA (Casasola, A., et. al. (2016) Nucleus. 7(1):84-102).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la prelamina A in applicazioni di immunocitochimica (Casasola, A., et. al. (2016). Nucleus. 7(1): 84-102).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule C2C12.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare la prelamina A in lisato di cellule C2C12.
Descrizione del bersaglio
Circa 74 kDa, osservato; 74,14 kDa, calcolato. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo monoclonale di topo purificato (IgG2b) in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM e azoturo di sodio allo 0,05%.
Formato: purificata
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Bo Jiang et al.
Science advances, 8(27), eabo0322-eabo0322 (2022-07-21)
Progerin, a product of LMNA mutation, leads to multiple nuclear abnormalities in patients with Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS), a devastating premature aging disorder. Progerin also accumulates during physiological aging. Here, we demonstrate that impaired insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R)/Akt
Camilla Evangelisti et al.
Cells, 9(3) (2020-04-03)
A type lamins are fundamental components of the nuclear lamina. Changes in lamin A expression correlate with malignant transformation in several cancers. However, the role of lamin A has not been explored in osteosarcoma (OS). Here, we wanted to investigate
Francesca Chiarini et al.
Cell death & disease, 13(4), 346-346 (2022-04-16)
Lamin A, a main constituent of the nuclear lamina, is involved in mechanosignaling and cell migration through dynamic interactions with the LINC complex, formed by the nuclear envelope proteins SUN1, SUN2 and the nesprins. Here, we investigated lamin A role